Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)fenilacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373096 50 g 50 g
11363096 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10960.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 351-35-9 | C9H7F3O2 | 204.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351-35-9
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD00004339
Clave InChI BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylacetic acid, m-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethylphenylacetic acid, 3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, a,a,a-trifluoro-m-tolyl acetic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl acetic acid, 3-carboxymethyl benzotrifluoride
PubChem CID 67695
Nombre IUPAC ácido 2-[3-(trifluorometil)fenil]acético
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 77°C to 78°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2213223
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza ≥98%