Learn More
[3-(Trifluorometil)fenil]metanotiol, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10325012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10325012 1 g 1 g
10643613 10 g 10 g
11396955 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10325012 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00142DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25697-55-6
Fórmula molecular C8H7F3S
Peso molecular (g/mol) 192.199
Número MDL MFCD00042435
Clave InChI CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]metanotiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Trifluoromethyl)phenyl]methanethiol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3C6H4CH2SH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.2
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico