Learn More
Isotiocianato de 3-(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372547 25 g 25 g
11352547 1 g 1 g
11362547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11646.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1840-19-3 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
Used as pharamaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio faramaceútico.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1840-19-3
Fórmula molecular C8H4F3NS
Peso molecular (g/mol) 203.182
Número MDL MFCD00004806
Clave InChI GFEPANUKFYVALF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isothiocyanate, 3-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl-benzene, benzene,1-isothiocyanato-3-trifluoromethyl
PubChem CID 137232
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N=C=S)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Densidad 1.335
Punto de ebullición 208°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5547
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 781205
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 98%