Learn More
Isocianato de 3-(trifluorometil)fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387426 1 g 1 g
11397426 5 g 5 g
11307436 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09448.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 329-01-1 | C8H4F3NO | 187.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 329-01-1
Fórmula molecular C8H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 187.12
Número MDL MFCD00002020
Clave InChI SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
Nombre IUPAC 1-isocianato-3-(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.336
Punto de ebullición 53°C to 54°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4685
Cantidad 1 g
Número UN UN2285
Beilstein 744880
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza 98%