Learn More
3-(Trifluorometil)fenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485123 5 g 5 g
11495123 25 g 25 g
11405133 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12784.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-17-9 | C7H5F3O | 162.111 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-17-9
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.111
Número MDL MFCD00002299
Clave InChI UGEJOEBBMPOJMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxybenzotrifluoride, m-trifluoromethylphenol, m-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl phenol, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-cresol, a,a,a-trifluoro-m-cresol
PubChem CID 7376
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)fenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.336
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.458
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 2045663
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza ≥98%