Learn More
3-(trifluorometil)fenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)phenol-O,2,4,6-D4 |
| CAS | 1219798-47-6 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H F3 O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)phenol-2,4,6-d3,OD, 3-(Trifluoromethyl)phenol-d4, 3-(Trifluoromethyl)phenol-O,2,4,6-D4, α,α,α-Trifluoro-m-cresol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11 H/i2D,3 D,4 D/hD |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])cc([2 H])c(c1[2 H])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxi-4-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 166.1339 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0544 g/mol |
| Mostrar más |