Learn More
3-(Trifluorometil)oxetan-3-ol, TRC
Código de producto. 30420984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420984 1 g 1 g
30416410 100 mg -
30420102 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30420984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2220861G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1403676-72-1
Fórmula molecular C4H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 142.08
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)oxetano-3-ol
SMILES OC1(COC1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)oxetan-3-ol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H5F3O2/c5-4(6,7)3(8)1-9-2-3/h8H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0242