Learn More
Ácido 3-(Trifluorometil)isoxazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30455988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455988 100 mg 100 miligramos
30456648 10 mg -
30457229 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897310100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1076245-98-1
Fórmula molecular C5H2NO3F3
Peso molecular (g/mol) 181.07
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)-1,2-oxazol-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1conc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.9987