Learn More
3-Trifluorometil Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30451736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451736 10 mg 10 miligramos
30449957 25 mg -
30449256 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT81584010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2054858-88-5
Fórmula molecular C19H25ClF3N3O
Peso molecular (g/mol) 403.87
Sinónimo 2-((4-((7-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethyl Hydroxychloroquine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25ClF3N3O/c1-3-26(9-10-27)8-4-5-13(2)25-18-15-7-6-14(20)11-17(15)24-12-16(18)19(21,22)23/h6-7,11-13,27H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1638