Learn More
3-(Trifluorometil)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466997 1 g 1 g
15476997 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34087.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 585-36-4
Fórmula molecular C7H9F3O
Peso molecular (g/mol) 166.14
Número MDL MFCD00034662
Clave InChI YHADNJOEQWBXAR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl cyclohexanone, 3-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-cyclohexanone, 3-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, 1-oxo-3-trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2779355
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)ciclohexan-1-ona
SMILES FC(F)(F)C1CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Punto de ebullición 82°C (29 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza 97%