Learn More
Ácido de 3-(trifluorometil)crotónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366666 25 g 25 g
11356666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03816.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69056-67-3 | C5H5F3O2 | 154.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69056-67-3
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.09
Número MDL MFCD00014374,MFCD01457157
Clave InChI QRRCTLYMABZQCS-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo beta-trifluoromethylcrotonic acid, 3-trifluoromethylcrotonic acid, 3-trifluoromethyl crotonic acid, 2z-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoic acid, heddpadiaicichiceiumlbbp, z-4,4,4-trifluoro-3-methylbut-2-enoic acid, 4,4,4-trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid, 2-butenoic acid,4,4,4-trifluoro-3-methyl-, 2z
PubChem CID 5708835
Nombre IUPAC ácido (Z)-4,4,4-trifluoro-3-metilbut-2-enoico
SMILES C\C(=C/C(O)=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Punto de fusión 28°C to 30°C
Densidad 1.318
Punto de ebullición 158°C to 163°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.385
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 1769204
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 96%