Learn More
Ácido 3-(trifluorometilo)cinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498816 5 g 5 g
11408826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16983.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 779-89-5 | C10H7F3O2 | 216.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 779-89-5
Fórmula molecular C10H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 216.159
Número MDL MFCD00004393
Clave InChI KSBWHDDGWSYETA-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-3-trifluoromethyl phenyl acrylic acid, m-trifluoromethyl cinnamic acid, e-3-trifluoromethyl cinnamic acid, unii-p9lj9on37w, 2e-3-3-trifluoromethyl phenyl prop-2-enoic acid, e-m-trifluoromethyl cinnamic acid, 3-e-trifluoromethyl cinnamic acid
PubChem CID 719451
ChEBI CHEBI:60704
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-[3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 132°C to 136°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1963372
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.16
Porcentaje de pureza ≥98%