Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico, Mikromol™
Código de producto. 30049988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049988 25 mg 25 miligramos
30049750 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049988 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3370.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3-(trifluorometil)cinámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
CAS 779-89-5
Nombres de analitos o componentes 3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H7 F3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Cinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic acid, 3-(Trifluoromethyl)cinnamic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic acid, m-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)
SMILES OC(=O)C=Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 3-[3-(trifluorometil)fenil]prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 216.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216,0398 g/mol