Learn More
3-(Trifluorometil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441157 5 g 5 g
11451157 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24143.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2740-83-2 | C8H8F3N | 175.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2740-83-2
Fórmula molecular C8H8F3N
Peso molecular (g/mol) 175.154
Número MDL MFCD00008117
Clave InChI YKNZTUQUXUXTLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzylamine, 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 3-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzylamine, m-trifluoromethylbenzyl amine, 3-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-benzylamine, m-trifluoromethyl benzylamine
PubChem CID 75962
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densidad 1.222
Punto de ebullición 93°C to 97°C (28 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 1102465
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.15
Porcentaje de pureza 97%