Learn More
Mercaptano de 3-(trifluorometil)bencilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398005 1 g 1 g
11308015 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08155.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25697-55-6 | C8H7F3S | 192.199 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25697-55-6
Fórmula molecular C8H7F3S
Peso molecular (g/mol) 192.199
Número MDL MFCD00042435
Clave InChI CQIQWIMXCPTQPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methanethiol, 3-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl phenylmethanethiol, 3-trifluoromethyl benzylthiol, m-trifluoromethylbenzyl mercaptan, 3-trifluoromethyl benzylmercaptan, 3-trifluoromethyl phenyl methane-1-thiol, acmc-1cnzu
PubChem CID 141236
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]metanotiol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Punto de ebullición 75°C to 77°C (5 mmHg)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2520097
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.2
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico