Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencilo, TRC
Código de producto. 30428011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428011 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30428011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT222081100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 705-29-3
Fórmula molecular C8 H6 Cl F3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1
Nombre IUPAC 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 194.582
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.011