Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(trifluoromethyl)benzyl chloride |
| CAS | 705-29-3 |
| Fórmula molecular | C8 H6 Cl F3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(CCl)c1 |
| Nombre IUPAC | 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 194.582 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.011 |