Learn More
3-(trifluorometil)cloruro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447717 100 g 100 g
11427717 5 g 5 g
11437717 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16253.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 705-29-3 | C8H6ClF3 | 194.581 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 705-29-3
Fórmula molecular C8H6ClF3
Peso molecular (g/mol) 194.581
Número MDL MFCD00000908
Clave InChI XGASTRVQNVVYIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl chloride, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl benzene, 3-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzyl chloride, 3-chloromethyl-benzotrifluoride, benzene, 1-chloromethyl-3-trifluoromethyl, alpha'-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 3-chloromethylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylchloride
PubChem CID 69716
Nombre IUPAC 1-(Clorometil)-3-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
Densidad 1.254
Punto de ebullición 68°C to 70°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4645
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 743242
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.59
Porcentaje de pureza 98%