Learn More
3-(trifluorometil)cloruro de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride |
| Densidad | 1.254 |
| Punto de ebullición | 68°C to 70°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 74°C (165°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.4645 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 743242 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.59 |
| Show More |