Learn More
Bromuro 3-(trifluorometil) bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439586 25 g 25 g
11419586 1 g 1 g
11429586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19330.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-23-3 | C8H6BrF3 | 239.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-23-3
Fórmula molecular C8H6BrF3
Peso molecular (g/mol) 239.04
Número MDL MFCD00000395
Clave InChI MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl benzene, m-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-bromomethyl benzotrifluoride, 3-trifluoromethylbenzylbromide, 3-trifluoromethyl benzylbromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethyl-benzene, alpha'-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene
PubChem CID 123061
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-(trifluorometil)benceno
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
Densidad 1.565
Punto de ebullición 67°C to 69°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.492
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 743243
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.04
Porcentaje de pureza 98%