Learn More
Alcohol 3-(trifluorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol |
| Densidad | 1.293 |
| Punto de ebullición | 79°C to 80°C (3 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 84°C (183°F) |
| Índice de refracción | 1.46 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1450161 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |