Learn More
Alcohol 3-(trifluorometil)bencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11402758 5 g 5 g
11412758 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11402758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16739.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 349-75-7 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-75-7
Fórmula molecular C8H7F3O
Peso molecular (g/mol) 176.138
Número MDL MFCD00004645
Clave InChI BXEHKCUWIODEDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethylbenzyl alcohol, 3-trifluoromethyl phenyl methanol, 3-trifluoromethyl benzylalcohol, m-trifluoromethylbenzyl alcohol, m-trifluoromethyl benzyl alcohol, 3-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 3-trifluoromethyl, m-trifluorome benzyl alcohol
PubChem CID 67681
Nombre IUPAC [3-(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Densidad 1.293
Punto de ebullición 79°C to 80°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Índice de refracción 1.46
Cantidad 5 g
Beilstein 1450161
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.14
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Trifluoromethyl)benzylic alcohol