Learn More
3-(trifluorometil)benzoilacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30397991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397991 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30397991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF7650031G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
CAS 27328-86-5
Fórmula molecular C10 H6 F3 N O
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetonitrile, (α,α,α-trifluoro-m-toluoyl)- (8CI), β-Oxo-3-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propanenitrile, 3-Oxo-3-(3-trifluoromethylphenyl)propionitrile, m-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6F3NO/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)9(15)4-5-14/h1-3,6H,4H2
SMILES FC(F)(F)c1cccc(c1)C(=O)CC#N
Nombre IUPAC 3-oxo-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanenitrilo
Peso molecular (g/mol) 213.156
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.04