Learn More
3-(Trifluorometil)benzoilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11493017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493017 5 g 5 g
11483017 1 g 1 g
11403027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15564.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-(trifluorometil)benzoilacetonitrilo se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27328-86-5
Fórmula molecular C10H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 213.159
Número MDL MFCD00052315
Clave InChI GEPORLBYZLQDOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethylbenzoylacetonitrile, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl phenyl propanenitrile, 3-trifluoromethyl benzoylacetonitrile, 2-cyano-3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-oxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-propionitrile, pubchem12076, acmc-1cbhg, maybridge1_000123, 3-trifluoromethyl benzoyl acetonitrile
PubChem CID 520304
Nombre IUPAC 3-oxo-3-[3-(trifluorometil)fenil]propanenitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoylacetonitrile
Punto de fusión 58°C to 63°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2373428
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.16
Porcentaje de pureza 97%