Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride |
| Densidad | 1.408 |
| Punto de ebullición | 189°C to 191°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.477 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 391266 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Show More |