Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoílo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11451828 5 g 5 g
11461828 25 g 25 g
11471828 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11451828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14493.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.564 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251-65-2
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.564
Número MDL MFCD00000680
Clave InChI RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
Nombre IUPAC cloruro de 3-(trifluorometil)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
Densidad 1.408
Punto de ebullición 189°C to 191°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.477
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 391266
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 97%