Learn More
3-(Trifluorometilo)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458886 100 g 100 g
11319549 5 g 5 g
11448886 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17029.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 368-77-4 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-77-4
Fórmula molecular C8H4F3N
Peso molecular (g/mol) 171.122
Número MDL MFCD00001807
Clave InChI OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyanobenzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolunitrile, unii-y7zd7dk3ay, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluonitrile, y7zd7dk3ay, a,a,a-trifluor-m-tolunitril
PubChem CID 67783
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 14°C to 18°C
Densidad 1.28
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 100 g
Número UN UN3276
Beilstein 1868102
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.12
Porcentaje de pureza 98%