Learn More
3-(Trifluorometilo)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319549 5 g 5 g
11448886 25 g 25 g
11458886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17029.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 368-77-4 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-77-4
Fórmula molecular C8H4F3N
Peso molecular (g/mol) 171.122
Número MDL MFCD00001807
Clave InChI OGOBINRVCUWLGN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyanobenzotrifluoride, m-trifluoromethylbenzonitrile, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolunitrile, unii-y7zd7dk3ay, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluonitrile, y7zd7dk3ay, a,a,a-trifluor-m-tolunitril
PubChem CID 67783
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 14°C to 18°C
Densidad 1.28
Punto de ebullición 188°C to 190°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Índice de refracción 1.459
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1868102
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.