Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285514
Cambiar vista
Click to view available options
10g
Código de producto.
10285514 10g
1 options
Código de producto. 10285514 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DP01925EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 454-92-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H5F3O2
Fórmula lineal CF3C6H4CO2H
Número MDL MFCD00002519
Cantidad 10g
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
Clave InChI FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Peso molecular (g/mol) 190.12
PubChem CID 9963
ChEBI CHEBI:60695
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 97%