Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10592201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592201 50 g Glass bottle 50 g
1 options
Código de producto. 10592201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 182540500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 454-92-2
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00002519
Clave InChI FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 9963
ChEBI CHEBI:60695
Nombre IUPAC Ácido 3-(trifluorometilo)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 104°C to 106°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CF3C6H4CO2H
Cantidad 50 g
Beilstein 09, 478
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Powder