Learn More
Ácido 3-(trifluorometilo)benzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11452748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11452748 10 g 10 g
11462748 50 g 50 g
11329549 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11452748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16737.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 454-92-2 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454-92-2
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.12
Número MDL MFCD00002519
Clave InChI FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 9963
ChEBI CHEBI:60695
Nombre IUPAC Ácido 3-(trifluorometilo)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 103°C to 107°C
Punto de ebullición 237°C to 240°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2049239
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha.,.alpha.,.alpha.-Trifluoro-m-toluic acid