Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339549 1 g 1 g
11417626 5 g 5 g
11427626 25 g 25 g
11437626 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11339549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 777-44-6 | C7H4ClF3O2S | 244.612 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 777-44-6
Fórmula molecular C7H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 244.612
Número MDL MFCD00014724
Clave InChI ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2733250
Nombre IUPAC Cloruro 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densidad 1.526
Punto de ebullición 79°C to 80°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.487
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 2650774
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.62
Porcentaje de pureza 98%