Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10751151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751151 5 g Frasco de vidrio 5 g
10743465 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306280050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 777-44-6
Fórmula molecular C7H4ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 244.62
Número MDL MFCD00014724
Clave InChI ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2733250
Nombre IUPAC Cloruro 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.5200g/mL
Punto de ebullición 77°C to 79°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4SO2Cl
Índice de refracción 1.4847 to 1.4867
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.52
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.62
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido