Learn More
3-(Trifluorometil)benzenopropanol, TRC
Código de producto. 30457013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457013 5 g 5 g
30449749 100 mg 100 miligramos
30456913 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7911105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78573-45-2
Fórmula molecular C10H11F3O
Peso molecular (g/mol) 204.19
Sinónimo 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Nombre IUPAC 3-[3-(trifluorometil)fenilo]propano-1-ol
SMILES OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0762