Learn More
3-(Trifluorometil)benzenopropanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0762 |