Learn More
3-(trifluorometil)bencenopropanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanal |
| CAS | 21172-41-8 |
| Fórmula molecular | C10 H9 F3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenepropanal','3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamaldehyde','m-(trifluoromethyl)- (8CI), 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanal, 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propionaldehyde, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5-7H,2,4H2 |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(CCC=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[3-(trifluorometil)fenil]propanal |
| Peso molecular (g/mol) | 202.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0605 |