Learn More
Ácido 3-(trifluorometil)bencenoborónico, 98%
Código de producto. 11490227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490227 1 g 1 g
11400237 5 g 5 g
11410237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21661.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1423-26-3 | C7H6BF3O2 | 189,93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423-26-3
Fórmula molecular C7H6BF3O2
Peso molecular (g/mol) 189.93
Número MDL MFCD00151854
Clave InChI WOAORAPRPVIATR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylphenylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid, m-trifluoromethyl phenylboronic acid, 3-trifluoromethylboronic acid, 3-trifluoromethyl phenyl boranediol, 3-boronobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl benzeneboronic acid/anhydride
PubChem CID 2734388
Nombre IUPAC ácido [3-(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 1 g
Beilstein 6084746
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.93
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación