Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 777-44-6 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula molecular | C7H4ClF3O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, m-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-trifluoromethylbenzenesulfochloride, 3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl, 3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, m-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride |
| Clave InChI | ONCAZCNPWWQQMW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Cloruro 3-(trifluorometil)bencenosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 244.612 |
| Mostrar más |