Learn More
3-(trifluorometil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 454-89-7 |
| Fórmula molecular | C8H5F3O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(trifluorometilo)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 174.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0292 |