Learn More
3-(trifluorometil)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30452816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452816 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30452816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79220025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 454-89-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-(Trifluoromethyl)phenylcarboxaldehyde, m-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, α,α,α-Trifluoro-m-tolualdehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc(C=O)c1
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilo)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 174.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0292