Learn More
3-(Trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10206440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10062570 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10206440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188440050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454-89-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.12
Número MDL MFCD00003373
Clave InChI NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a naranja
Densidad 1.3000g/mL
Punto de ebullición 83°C to 86°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4CHO
Índice de refracción 1.4639 to 1.4659
Cantidad 5 g
Beilstein 07, III, 1016
Gravedad específica 1.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • a,a,a-Trifluoro-m-tolualdehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.