Learn More
3-(Trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488693 100 g 100 g
11468693 5 g 5 g
11478693 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488693 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10463.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 454-89-7 | C8H5F3O | 174.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 454-89-7
Fórmula molecular C8H5F3O
Peso molecular (g/mol) 174.122
Número MDL MFCD00003373
Clave InChI NMTUHPSKJJYGML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzaldehyde, m-trifluoromethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolualdehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-tolualdehyde, unii-at7h4h5u3e, a,a,a-trifluoro-m-tolualdehyde, 3-trifluoromethyl-benzaldehyde, mtf-bad, 3-formylbenzotrifluoride
PubChem CID 67990
Nombre IUPAC 3-(trifluorometilo)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3- (Trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.304
Punto de ebullición 83°C to 86°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.465
Cantidad 100 g
Beilstein 2327537
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 97%