Learn More
3-trifluorometil-b-nitrostireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Trifluoromethyl-beta-nitrostyrene |
| CAS | 115665-96-8 |
| Fórmula molecular | C9H6F3NO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-[(1E)-2-Nitroethenyl]-3-(trifluoromethyl)-benzene, (E)-1-(2-nitroethenyl)-3-(trifluoromethyl)-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F3NO2/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13(14)15/h1-6H/b5-4+ |
| SMILES | FC(F)(C1=CC(/C=C/N(=O)=O)=CC=C1)F |
| Nombre IUPAC | (E)-1-(2-nitrovinil)-3-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 217.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.04 |