Learn More
3-(Trifluorometil)anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Trifluoromethyl)anisole |
| Densidad | 1.215 |
| Punto de ebullición | 159°C to 160°C |
| Temperatura de inflamación | 48°C (118°F) |
| Índice de refracción | 1.4435 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 3048340 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.14 |
| Porcentaje de pureza | 99% |