Learn More
3-(trifluorometil)anilina, Mikromol™
Código de producto. 18000010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18000010 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18000010 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0161.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(trifluorometil)anilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Trifluoromethylaniline
CAS 98-16-8
Nombres de analitos o componentes 3-Trifluoromethylaniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 F3 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Flutamide Imp. D (EP), Niflumic Acid Imp. C (EP), 3-(Trifluoromethyl)aniline, Flutamide Impurity D, Niflumic Acid Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)anilina
Peso molecular (g/mol) 161.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161,0452 g/mol