Learn More
3-(Trifluorometil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498436 2500 g 2500 g
11478436 100 g 100 g
11488436 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15910.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161.127 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. [5 g/l (20 °C)]
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-16-8
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.127
Número MDL MFCD00007797
Clave InChI VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7375
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 187°C to 189°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.48
Cantidad 2500 g
Número UN UN2948
Beilstein 387672
Información de solubilidad Soluble in water. [5g/L (20°C)]
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 99%