Learn More
3-(Trifluorometil)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478436 100 g 100 g
11488436 500 g 500 g
11498436 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15910.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-16-8 | C7H6F3N | 161.127 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. [5 g/l (20 °C)]
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-16-8
Fórmula molecular C7H6F3N
Peso molecular (g/mol) 161.127
Número MDL MFCD00007797
Clave InChI VIUDTWATMPPKEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl aniline, 3-aminobenzotrifluoride, m-aminobenzotrifluoride, 3-aminotrifluorotoluene, benzenamine, 3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl benzenamine, m-abtf, m-trifluoromethylaniline, m-amino trifluorotoluene, m-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7375
Nombre IUPAC 3-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 5°C to 6°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 187°C to 189°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.48
Cantidad 100 g
Número UN UN2948
Beilstein 387672
Información de solubilidad Soluble in water. [5g/L (20°C)]
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Trifluoromethyl)aniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Trifluoromethyl)aniline