Learn More
3-(trifluorometil)anilina-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzotrifluoride ring-d4 |
| CAS | 1219802-14-8 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H2 F3 N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4 H,11H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0703 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |