Learn More
3'-(Trifluorometil)acetofenona Oxima, TRC
Código de producto. 30456327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30456327 5 g
30452558 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7905705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99705-50-7
Fórmula molecular C9H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 203.16
Sinónimo m-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanone Oxime
Nombre IUPAC (NE)-N-[1-[3-(trifluorometil)fenil]etilideno]hidroxilamina
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(/C(C)=N/O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-(Trifluoromethyl)acetophenone Oxime
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8F3NO/c1-6(13-14)7-3-2-4-8(5-7)9(10,11)12/h2-5,14H,1H3/b13-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0558