Learn More
3'-(Trifluorometil)acetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484883 25 g 25 g
11349549 1 g 1 g
11474883 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484883 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 349-76-8 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 349-76-8
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD00000391
Clave InChI ABXGMGUHGLQMAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethyl acetophenone, 3-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-3-trifluoromethyl phenyl, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, m-trifluoromethylacetophenone, 3'-trifluoromethylacetophenone, 1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 67682
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'- (Trifluoromethyl)acetophenone
Densidad 1.26
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4635
Cantidad 25 g
Beilstein 640151
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza ≥98%